Learn More
SNX6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen SNX6
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16886283
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10114-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16876283
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10114-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SNX6 interacts with members of the transforming growth factor-beta family of receptor serine-threonine kinases. These receptors belong to two classes: type II receptors that bind ligand, and type I receptors that are subsequently recruited to transduce the signal. Of the type II receptors, SNX6 was found to interact strongly with ActRIIB and more moderately with wild type and kinase-defective mutants of TbetaRII. Of the type I receptors, SNX6 was found to interact only with inactivated TbetaRI. SNXs 1-4 also interacted with the transforming growth factor-beta receptor family, showing different receptor preferences. Conversely, SNX6 behaved similarly to the other SNX proteins in its interactions with receptor tyrosine kinases. Strong heteromeric interactions were also seen among SNX1, -2, -4, and -6, suggesting the formation in vivo of oligomeric complexes. These findings are the first evidence for the association of the SNX family of molecules with receptor serine-threonine kinases.
Spezifikation
Spezifikation
SNX6
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q6P8X1, Q9UNH7
362738, 58533, 72183
SNX6 Fusion Protein Ag0168
Primary
-20°C
SNX6
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MSTP010, SNX6, sorting nexin 6, TFAF2, TRAF4 associated factor 2
Snx6
IgG
Antigen Affinity Chromatography