missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOAT 2 Antibody (OTI2D3), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18148105 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18148105 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18148105 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP274271JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SOAT 2 Monoclonal specifically detects SOAT 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOAT 2
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2D3
Konjugat Janelia Fluor 646
Verdünnung Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias ACACT2MGC116732, ACAT-2, ACAT2ARGP2, acyl Co-A: cholesterol acyltransferase 2, acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase 2, acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 2, Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 2, Cholesterol acyltransferase 2, EC 2.3.1.26, sterol O-acyltransferase 2
Gensymbole SOAT2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-120 of human SOAT 2 (NP_003569) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8435.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.