Learn More
BRAND™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglasmit Schraubgewindekappe
Aus Kalknatronglas. BRAND™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas mit Schraubverschluss werden mit einem Schraubverschluss aus Polypropylen mit weißer Elastomerdichtung und GL-Schraubgewinde geliefert. Autoklavierbar bei 121 °C.
Marke: BRAND™ 113931
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.05000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
- Schraubverschluss aus Polypropylen mit Versiegelung aus weißem Elastomer und GL Gewinde.
- Autoklavierbar (121 °C).
Spezifikation
Polypropylen | |
GL 14 | |
12 mm | |
Kalknatronglas |
100/Packung | |
Schraubverschluss | |
100 mm | |
Kulturröhrchen |