Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette aus Kalknatronglas
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten aus Klarglas mit braun gefärbter Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
Marke: Hirschmann™ 1000129
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Kurze Leitung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Gestaffelt zur Spitze, Nullpunkt oben, Typ 3
Spezifikation
Klasse B | |
Ja | |
0,01 mL | |
12/Packung | |
360 ± 5 mm |
Kalknatronglas | |
Bernsteinfarben | |
Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe | |
0.5 ml | |
Messpipette |