missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Mess- und Mischzylinder aus Kalknatronglas
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Graduated Measuring Cylinder | |
ISO4788–DIN12680 | |
250 ml | |
2 ml |
Kalk-Soda-Glas | |
Class B | |
Polypropylen |