Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen mit mittlerer Wanddicke, ohne Rand, aus Kalknatronglas
Hergestellt aus Kalknatronglas, mit mittelstarken Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
14.36 € - 23.46 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Eingefasst | Nein |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11902198
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm |
23.46 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11992188
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 75 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11972178
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Eigenschaften: Mitteldicke Wände, ohne Rand
- Verwendung für: Verlaufsbeobachtungen in der Bakteriologie
- Konform mit: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Kalknatronglas | |
Nein |