Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Standardtrichter aus Kalknatronglas
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Standardtrichter werden aus Kalknatronglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05318020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Mit kurzem Stiel
- Winkel bei 60°
Spezifikation
9mm | |
Kalknatronglas | |
60° | |
70mm |