Learn More
Fisherbrand™ Reagenzgläser ohne Rand, aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 15842265 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15842265
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Lagerung von Testreagenzien und -material. Die Fisherbrand™ Reagenzgläser ohne Rand aus Kalknatronglas sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
  • Kalknatronglas
  • Randlos
  • Einwegprodukt
Verschütten, Absorptionsmittel, Leckage, Saugmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Länge (metrisch) 100 mm
Material Kalknatronglas
Menge 100/Packung
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 12 mm