Learn More
Natrium-1,6,6-Trimethyl-10,11-dioxo-6,7,8,9,10,11-hexahydrophenanthro[1,2-b]furan-2-sulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 1,6,6-Trimethyl-10,11-dioxo-6,7,8,9,10,11-hexahydrophenanthro[1,2-b]furan-2-sulfonate |
| CAS | 69659-80-9 |
| Summenformel | C19H17NaO6S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 6,7,8,9,10,11-Hexahydro-1,6,6-trimethyl-10,11-dioxo-phenanthro[1,2-b]furan-2-sulfonic Acid Sodium Salt (1:1), DS 201, Sodium Tanshinone IIA Sulfonate, Sulfotanshinone Sodium II-A, Tanshinone IIA Sodium Sulfonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H18O6S.Na/c1-9-13-15(20)16(21)14-10-5-4-8-19(2,3)12(10)7-6-11(14)17(13)25-18(9)26(22,23)24;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1c2C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc3c2oc1S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;1,6,6-Trimethyl-10,11-dioxo-8,9-dihydro-7H-naphtho[1,2-g][1]benzofuran-2-sulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 396.39 |
| Formelmasse | 396.0644 |