Learn More
Natrium1 -Nonansulfonat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Descrizione
Sodium 1-nonanesulfonate is used as a ion-pair reagent used for the separation of histidines by using the HPLC technique. It is used to study the relationship between circulating lipoprotein phospholipase A2 levels and coronary plaque volume. It is used in the study of assessing the use of the p-hydroxybenzoic acid as an indirect UV detection buffer in capillary zone electrophoresis (CZE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium1-Nonanesulfonat wird als Ionenpaar-Reagenz zur Trennung von Histidinen mithilfe der HPLC-Technik verwendet. Wird verwendet, um die Beziehung zwischen zirkulierenden Lipoprotein-Phospholipase-A2-Werten und koronaren Plaque-Volumen zu untersuchen. Wird in der Studie zur Beurteilung der Verwendung der p-Hydroxybenzoesäure als indirekter UV-Detektionspuffer in der Kapillarzonenelektrophorese (CZE) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Natrium1-Nonanesulfonat wird als Ionenpaar-Reagenz zur Trennung von Histidinen mithilfe der HPLC-Technik verwendet. Wird verwendet, um die Beziehung zwischen zirkulierenden Lipoprotein-Phospholipase-A2-Werten und koronaren Plaque-Volumen zu untersuchen. Wird in der Studie zur Beurteilung der Verwendung der p-Hydroxybenzoesäure als indirekter UV-Detektionspuffer in der Kapillarzonenelektrophorese (CZE) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifica
Chemischer Name oder Material | Sodium 1-nonanesulfonate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Strukturformel | CH3(CH2)8SO3Na |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3738676 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 230.3 |
Reinheit (%) | ≥98% |