Learn More
Natrium1-Octanesulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3346518
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
5324-84-5
C8H17NaO3S
216.27
MFCD00007544
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
23669624
sodium octane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
5324-84-5
C8H17NaO3S
216.27
MFCD00007544
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
23669624
sodium octane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Sodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent. Sodium-1-octanesulfonate is found to interact with human serum albumin. It is also used as an ion complexation agent for N-nitrosodiethanolamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-1-Octansulfonat wird als Reagenz für die HPLC-Analyse organischer Verbindungen, insbesondere Peptide und Proteine, verwendet. Wird auch häufig als Ionenpaarbildungsreagenz verwendet. Natrium-1-Octansulfonat interagiert mit Humanserumalbumin. Wird zudem als Ionenkomplexierungsreagenz für N-Nitrosodiethanolamin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, bildet eine klare und farblose Lösung.
Hinweise
Natrium-D-Gluconat ist bei normalen Temperaturen stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium 1-octanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 5 g
Beilstein 3574241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water producing a clear and colorless solution
Formelmasse 216.28