Learn More
Natrium1-Octansulfonathydrat, HPLC-Qualität99, + %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052135
44.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5324-84-5
C8H17NaO3S
216.27
MFCD00007544
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
23669624
sodium octane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5324-84-5
C8H17NaO3S
216.27
MFCD00007544
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
23669624
sodium octane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Ionenpaar-Reagenz für HPLC-Analysen
Ion-pair reagent for HPLC analysisSodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium 1-octanesulfonate hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water producing a clear and colorless solution.
Formelmasse 216.28 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Güte HPLC
Physikalische Form Kristallin