Learn More
Sodium 1-Pentanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30418447
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418447 1 g -
30417882 5 g 5 Gramm
30422065 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS9600381G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22767-49-3
Summenformel C5H11SO3Na
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
Synonym 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (1:1) (ACI), 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (8CI, 9CI), Pentylsulfonic acid sodium salt, Sodium n-pentylsulfonate, Sodium pentane-1-sulfonate, Sodium pentanesulfonate, Sodium pentylsulfonate, Sodium 1-pentanesulfonate
IUPAC-Name sodium;pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-Pentanesulfonate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Formelmasse 174.0327