Learn More
Natrium1-Tetradecylsulfat, 95 %, enthält bis zu ca.5 % Natriummethylsulfat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485037
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11485037 1 g 1 Gramm
11495037 5 g 5 Gramm
11405047 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11485037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21941.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316.43 g/mol
Sodium 1-tetradecyl sulfate is used as an anionic surfactant in nickel plating bath, pickling, electrolytic cleaning, welding, leather dyeing and rubles polishes. It is used to study the time course of liquid drainage and foam coarsening and to investigate the effects of sclerosant foam preparation. It is used for the treatment of varicose and spider veins of the leg.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-1-Tetradecylsulfat wird als anionisches Tensid in Nickelplattierbad, Beizen, für elektrolytische Reinigung, Schweißen, Lederfärbung und reibfreien Polituren verwendet. Dient zur Untersuchung des Zeitverlaufs der Flüssigkeitsentwässerung und der Schaumvergröberung und zur Untersuchung der Auswirkungen der sklerosanten Schaumbereitung. Wird für die Behandlung von Krampfadern und Besenreiser am Bein verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-50-0
Summenformel C14H29NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 316.43
MDL-Nummer MFCD00007468
InChI-Schlüssel UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
PubChem CID 23665770
IUPAC-Name sodium tetradecyl sulfate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-tetradecyl sulfate
Schmelzpunkt 182°C to 192°C
Hinweise zum Prozentgehalt enthält bis zu ≈ 5 % Natriummethylsulfat
Menge 1 g
Beilstein 3578122
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 316.44
Reinheit (%) 95%