Learn More
Natrium2-Bromethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437377
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437377 100 g 100 Gramm
11427377 25 g 25 Gramm
11447377 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15076.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4263-52-9 | C2H4BrNaO3S | 211.005 g/mol
Sodium 2-bromoethanesulfonate(BES) was used to investigate the effect of BES on inhibition of bacterial growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-2-Bromethansulfonat (BES) wurde verwendet, um die Wirkung von BES auf die Hemmung des Bakterienwachstums zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4263-52-9
Summenformel C2H4BrNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 211.005
MDL-Nummer MFCD00007530
InChI-Schlüssel HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-bromoethanesulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-bromoethanesulfonic acid, sodium salt, sodium bromoethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt 1:1, sodium 2-bromoethane sulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium, natrium-2-bromethansulfonat
PubChem CID 23666797
IUPAC-Name Natrium;-2-bromethansulfonat
SMILES C(CBr)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 2-bromoethanesulfonate
Schmelzpunkt ∼284°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 4590828
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 211.02
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt