Learn More
Natrium 2-Chlorethansulfonathydrat, 98+% (Trockengewicht), Wasser <10 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490431
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490431 25 g 25 Gramm
11480431 5 g 5 Gramm
11400441 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490431 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19995.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15484-44-3 | C2H4ClNaO3S | 166.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15484-44-3
Summenformel C2H4ClNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 166.55
MDL-Nummer MFCD00149546 MFCD00007531
InChI-Schlüssel BVIXLMYIFZGRBH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-chloroethylsulfonate, 2-chloroethane sulfonic acid sodium salt, sodium .beta.-chloroethanesulfonate, sodium 2-chloroethane-1-sulfonic acid, sodium 2-chloroethanesulfonic acid
PubChem CID 54611855
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Schmelzpunkt ∼292°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse), Wasser < 10 %
Menge 25 g
Beilstein 5649202
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name 2-Chlorethan-1-sulfonsäurenatrium
Formelmasse 166.56 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-chloroethanesulfonate hydrate