Learn More
Natrium (±)-2-Hydroxybutyrat-2,3,3-d3, CDN
Artikelnummer. 30324985
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324985 0.05 g 0.05 Gramm
30312167 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324985 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND70020.05G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 2-Hydroxybutanoate-2,3,3-D3
CAS 1219798-97-6
Summenformel C4H4D3NaO3
Menge 0.05 g
Synonym (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (RS)-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxy-n-butyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1 S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5 H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i2D2,3 D;
SMILES OC(C(O[Na])=O)([2 H])C([2 H])([2 H])C
IUPAC-Name Natrium-2-Hydroxybutanoat-2,3,3-d3
Molekulargewicht (g/mol) 129.1
Formelmasse 129.05 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity