Learn More
Sodium 3-Hydroxy-androst-5-ene-17-methylsulfate, TRC
Artikelnummer. 30424971
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424971 5 mg
30412054 0.5 mg
30420973 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424971 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS3333005MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131211-37-5
Summenformel C20H31NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 406.51
Synonym Androst-5-ene-17-methanol, 3-hydroxy-, α-(hydrogen sulfate), monosodium salt, (3β,17β)- (9CI), (3β,17β)-3-Hydroxyandrost-5-ene-17-methanol α-(hydrogen sulfate) monosodium salt, Sodium 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17β-methyl sulfate, 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17β-methyl sodium sulfate
SMILES O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@H](COS(=O)(O[Na])=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 3-Hydroxy-androst-5-ene-17-methylsulfate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H32O5S.Na/c1-19-9-7-15(21)11-13(19)3-5-16-17-6-4-14(12-25-26(22,23)24)20(17,2)10-8-18(16)19;/h3,14-18,21H,4-12H2,1-2H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t14-,15+,16+,17+,18+,19+,20-;/m1./s1
Formelmasse 406.179