Learn More
Natrium-4-Methoxybenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 536-45-8 |
| Summenformel | C8 H7 O3 . Na |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10;/h2-5H,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].COc1ccc(cc1)C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;4-Methoxybenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.129 |
| Formelmasse | 174.029 |