Learn More
Natrium-AA-Standard: Na @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17928719
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17928719 500 mL 500 Milliliter
17999039 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17928719 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGAANAN500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Natrium-AA-Standard: Na @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium
CAS 7440-23-5
Verfahren AA/GFAA
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Na
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI-Formel InChI=1S/Na
SMILES [Na]
IUPAC-Name Natrium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
Menge 500 mL
Formelmasse 22.9898 g/mol