Learn More
Natriumacetat-1-13C, CDN
Artikelnummer. 30324620
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30324620 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324620 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDNC22382G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Acetate-1-13 C
CAS 23424-28-4
Summenformel 13 C C H3 O2 . Na
Menge 2 g
Synonym Acetic-1-13 C acid, sodium salt (8 CI,9 CI), Sodium [1-13 C]acetate, Sodium acetate-1-13 C, Acetic acid-1-13 C sodium salt
InChI-Formel InChI=1 S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
SMILES [Na+].C[13 C](=O)[O-]
IUPAC-Name sodium;acetate
Molekulargewicht (g/mol) 83.0264
Formelmasse 83.0064 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.