Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, zertifizierte AR für Analysen, Kristall, Fisher Chemical
33.38 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
49.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
49.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Beschreibung
Natriumacetat-Trihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, Kristall
Spezifikation
Schmelzpunkt | 58 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 8 bis 9.5 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 136.08 mol |
Physikalische Form | Fest |