Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, AR-zertifiziert für Analysen, Kristall, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10615122 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10615122 2.5 kg Kunststoffpulverbehälter 2.50 Kilogramm
10030350 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10376000 5 kg Plastikfass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10615122 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/2040/62
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6131-90-4 | C₂H₉NaO₅ | 136,079 g/mol
Natriumacetat-Trihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, Kristall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
MDL-Nummer 71557
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 2.5 kg
Formelmasse 136.08g/mol
Physikalische Form Fest