Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, extra rein, SLR, Kristall, erfüllt die analytischen Spezifikationen gemäß Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Catalog Number 10625312
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
Natrium;Acetat;Trihydrat
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
Natrium;Acetat;Trihydrat
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
C2H9NaO5, CAS-Nummer-6131-90-4, UNII-4550k0sc9b, Thomaegelin, Plasmafuzin, Natriumacetat tn, Natriumacetat usan:jan, tutofusin, Natriumacetat usp:jan, Natriumacetat-3-Wasser, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-Trihydrat, 5 kg, CHEBI:32138, weiß, 136,08 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9.5
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 136.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter