Learn More
Natriumacetattrihydrat, Honeywell
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumacetattrihydrat |
Menge | 250 g |
Strukturformel | CH3COONa · 3H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3732037 |
Formelmasse | 136.08 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Zündpunkt | 1112 °F |