Learn More
Natriumaluminiumoxid, technische Qualität, Alfa Aesar™
Marke: Alfa Aesar 035453.36
Weitere Details : CAS : 1302-42-7 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Menge | 500g |
---|
Chemische Identifikatoren
1302-42-7 | |
Al2O3·Na2O | |
MFCD00801010 | |
Sodium aluminate |
Spezifikation
Sodium aluminum oxide | |
Al2O3·Na2O | |
White crystalline | |
Insoluble in alcohol,soluble in waterInsoluble in alcohol. Soluble in water. | |
Kristallin | |
Hygroscopic | |
500g |
1302-42-7 | |
MFCD00801010 | |
Sodium aluminate | |
163.94 | |
1.52 | |
Weiß |