Learn More
Natriumaluminiumoxid, technische Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824945
36.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1302-42-7
Al2O3·Na2O
MFCD00801010
Sodium aluminate
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1302-42-7
Al2O3·Na2O
MFCD00801010
Sodium aluminate
Sodium aluminum oxide is used in the isomerization of alkene and isomerization of amines. It is also used in water treatment as an adjunct and as a coagulant aid to flocculation. It is involved in the removal of silica and phosphates from waste water. It is employed to accelerate concrete solidification. It finds application in the paper industry and fire brick production. It acts as an intermediate in the production of zeolites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium aluminum oxide
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in alcohol,soluble in waterInsoluble in alcohol. Soluble in water.
Formelmasse 163.94
Empfindlichkeit Hygroscopic
Aussehen White crystalline
Dichte 1.52
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium aluminum oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.