Learn More
Natriumazid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15835188 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15835188 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15845188 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15895328 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15835188 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J21610.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.011 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26628-22-8
Summenformel N3Na
Molekulargewicht (g/mol) 65.011
MDL-Nummer MFCD00003536
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-Name Natrium; Azid
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Sodium Azide
Schmelzpunkt ∼275°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN1687
Formelmasse 65.01
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.846
Dichte 1.846
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.