Learn More
Natriumhydrogencarbonat USP GenAR Pulver, Macron Fine Chemicals ™
Catalog Number 15598434
Click to view available options
Poly; 2.5 kg
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogencarbonat
CAS 144-55-8
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Summenformel CHNaO3
MDL-Nummer MFCD00003528
Synonym Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formelmasse 84.01
Güte USP
Verpackung Poly