Learn More
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120769 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15612320 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15632320 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15622320 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15612320 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 233714100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-88-5
Summenformel H3NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 138.07
MDL-Nummer MFCD00149210
InChI-Schlüssel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbisulfat-Monohydrat, Natriumhydrogensulfat-Monohydrat, Schwefelsäure, Mononatriumsalz, Hydrat, Schwefelsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumhydrogensulfat-1-hydrat, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
IUPAC-Name Natrium;Schwefelwasserstoff;Hydrat
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbisulfat-Monohydrat
Schmelzpunkt 58 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel NaHSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 138.08 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Feuchte Kristalle
Dichte 2.12 g/cm3