Learn More
Natriumborhydrid, 0.98, BAKER, J.T.Baker™
Catalog Number 13275503
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
    Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemischer Name oder Material Natriumborhydrid
CAS 16940-66-2
Menge 100 g
Summenformel BH4Na
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
IUPAC-Name sodium boranuide
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
Formelmasse 37.83
Reinheit (%) 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.07 kg