Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumbromid, 99+ %, für die Biochemie
Catalog Number p-4440158
21.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1390.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium bromide
Schmelzpunkt 755.0°C
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel NaBr
Merck Index 15,8729
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
IUPAC-Name sodium bromide
Formelmasse 102.89
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie