Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, ≥99.0 % (T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15666760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15666760 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15656760 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15676760 5 kg Poly-Flasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15666760 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 71360250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ≥99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-1-6132
Summenformel CH20Na2O13
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
MDL-Nummer MFCD00149178
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonatdecahydrat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Dinatriumdekahydrat-Karbonat, Natriumcarbonatdekahydrat, Natriumcarbonat-10-Wasser, Dinatriumkarbonat-Dekahydrat, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat, Decahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumkarbonat-decahydrat
Schmelzpunkt 32 °C
Farbe Farblos
pH 11.6 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel Na2CO3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 286.14 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (T)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.460 g/cm3