Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073508
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
6132-02-1
CH20Na2O13
286.14
149178
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
151402
Dinatrium; Karbonat, Decahydrat
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
6132-02-1
CH20Na2O13
286.14
149178
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
151402
Dinatrium; Karbonat, Decahydrat
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Natriumkarbonat-Decahydrat, zertifiziertes AR für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 34°C
Farbe Weiß
pH 11 to 12
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 286.01g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium carbonate decahydrate, Sodium carbonate