Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5 bis 100.5 % (ex-getrocknete Subst.), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15671290 1 kg 1 Kilogramm
15681290 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15601300 6 x 1 kg 6 Stück
15691290 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15671290 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 134141KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5 bis 100.5 % (aus Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-1-6132
Summenformel CH20Na2O13
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
MDL-Nummer MFCD00149178
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonatdecahydrat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Dinatriumdekahydrat-Karbonat, Natriumcarbonatdekahydrat, Natriumcarbonat-10-Wasser, Dinatriumkarbonat-Dekahydrat, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat, Decahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonatdecahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, FCC
Menge 1 kg
Strukturformel Na2CO3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 286.14 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (aus Trockensubstanz)
Güte puriss.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate