Learn More
Natriumcarbonat-Hydrat, ≥99.0 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz, T), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumcarbonathydrat |
| pH | 12 (bei 25 °C) |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 1 kg |
| Strukturformel | Na2CO3 · aq |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Löslichkeitsinformationen | 142.2 g/l (bei 20 °C) |
| Formelmasse | 105.99 g/mol (wasserfreie Basis) |
| Reinheit (%) | ≥99.0 % (Berechn. auf Trockensubstanz, T) |
| Verpackung | Poly-Flasche |