Learn More
Natriumcarbonat, Pulver, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7111765
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Pulver, ≥ 99.5 %, ACS-Reagenz
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumkarbonat
Schmelzpunkt 851 °C (Literatur)
Namenshinweis Pulver, ≥99.5 %, ACS-Reagenz
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt Verbrannte Substanz
Strukturformel Na2CO3
Beilstein 4154566
IUPAC-Name Dinatriumkarbonat
Formelmasse 105.99
Reinheit (%) >99.5%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.53 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • sodium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate