Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumcaseinat, pract.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Natriumcaseinat ist das Salz der Phosphoprotein-Klasse, die als Casein bezeichnet wird
• Caseine finden sich in tierischen Geweben, insbesondere Milch, und sie enthalten alle neun essentiellen Aminosäuren
Anwendungen
• Casein kann in Studien zur Enzymaktivität von Proteasen, In-vitro-Experimenten zu Zellwachstum und -differenzierung oder als Blockierungslösung für Western-Blots verwendet werden
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium caseinate |
Namenshinweis | pract. |
Farbe | Weiß bis Creme-farben |
pH | 6 to 7.5 (5% soln.) |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 g |
Reinheit (%) | ≥92% (protein) (on dry substance) |
Physikalische Form | Pulver |