Learn More
Sodium chloride, 5M aq. soln., pH 8.0, autoclaved
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium chloride |
| Namenshinweis | autoclaved |
| CAS | 7647-14-5 |
| pH | 8.0 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 250 mL |
| Summenformel | ClNa |
| Strukturformel | NaCl |
| MDL-Nummer | MFCD00003477 |
| Synonym | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Mehr anzeigen |