Spezifikation
| Siedepunkt | 1461.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Sodium chloride |
| Schmelzpunkt | 801.0°C |
| CAS | 7647-14-5 |
| pH | 5.0 to 9.0 |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.4% min. (Argentometry) |
| Summenformel | ClNa |
| Strukturformel | NaCl |
| MDL-Nummer | MFCD00003477 |
| Mehr anzeigen |