Learn More
Natriumchlorid, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Siedepunkt | 1461.0°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium chloride |
Schmelzpunkt | 801.0°C |
Farbe | Braung-Gelb bis Orange |
pH | 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Anhaftendes Pulver und/oder Klumpen |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Argentometry) |
Strukturformel | NaCl |
Fieser | 13,280 |