Learn More
Natriumchlorid, entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur, Fisher Chemical™
ClNa, CAS-Nummer-7647-14-5, Salz, Natriumchlorid, Halit, Kochsalz, Speisesalz, Natriumchlorid, Dendritis, Kochsalzlösung, Purex, Steinsalz, 5 kg, 1461 °C, CHEBI:26710, weiß, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Chlorid, 801 °C, 3477, Pulverbehälter aus Kunststoff, 5,0 bis 8,0, Feststoff, 5234
Marke: Fisher Chemical S/3160/65
96.90 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 7647-14-5 Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
ClNa, CAS-Nummer-7647-14-5, Salz, Natriumchlorid, Halit, Kochsalz, Speisesalz, Natriumchlorid, Dendritis, Kochsalzlösung, Purex, Steinsalz, 5 kg, 1461 °C, CHEBI:26710, weiß, 58,44 g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Chlorid, 801 °C, 3477, Pulverbehälter aus Kunststoff, 5,0 bis 8,0, Feststoff, 5234
Spezifikation
1461 °C | |
Weiß | |
5.0 bis 8.0 | |
5 kg | |
MFCD00003477 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Chlorid | |
5234 | |
58.44 mol | |
1 mmHg 865 |
801 °C | |
7647-14-5 | |
Fest | |
ClNa | |
Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
Kunststoffpulverbehälter |