Learn More
Natriumchlorid, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker Baker™
Artikelnummer. 15598224 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15598224 500 g Poly-Flasche 1 Stück
15508234 2.5 kg Poly-Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598224 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 405801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natriumchlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 58.44
Güte UltraPure Bioreagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.16 kg