Learn More
Natriumchlorid, rein, ca. 26%ige Lösung in Wasser, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 387640025
Weitere Details : CAS : 7647-14-5 Netto-Gewicht : 3.05500kg
Menge 2.5L
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10370244
  • 36.87 € / 2.50 Liter
Auf Lager, versandfertig: 12
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7647-14-5
58.44
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
5234
Natrium;Chlorid
ClNa
MFCD00003477
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CHEBI:26710
[Na+].[Cl-]
Spezifikation
Sodium chloride
ClNa
MFCD00003477
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
[Na+].[Cl-]
58.44
CHEBI:26710
Flüssig
25 to 28%
Glasflasche
Farblos
7647-14-5,7732-18-5
NaCl
15,8734
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Natrium;Chlorid
5234
58.44
Rein
1.2020g/mL
1.202
2.5L
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation