Learn More
Natriumchlorid-Lösung 0.05 mol/l, Fisher Chemical™
Catalog Number 12983604
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Konzentration 0.05 M (0.05 N)
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Verpackung Flasche
Menge 1000 ml
Summenformel ClNa
MDL-Nummer MFCD00003477
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC-Name sodium chloride
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710