Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 5.5
67.10 € - 99.20 €
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15485459
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J63199.AK
250 mL
67.10 €
250 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15495459
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J63199.AP
500 mL
99.20 €
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sodium citrate is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application.  It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in southern and northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumcitrat wird häufig in Nukleinsäure-Hybridisierungstechniken bei Konzentrationen von 0.1 X bis 20 X verwendet, je nach Anwendung.  Es wird verwendet, um den Transfer von Nukleinsäuren zu Membranen beim Southern und Northern Blotting, Dot Blotting und Kolonie- und Plaque-Lifts zu erleichtern. 
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Die 20X SSC-Lösung (RNase-frei) sollte bei Raumtemperatur gelagert werden. Dieses Reagenz ist im ungeöffneten Behälter mindestens 1 Jahr lang stabil.