Learn More
Natriumcitrat, Dihydrat, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumzitrat |
Namenshinweis | Dihydrat |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 294.1 |
Güte | FCC/USP |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 1.70 kg |