Learn More
Natriumcyanid, ≥ 95 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10404521
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
143-33-9
CNNa
49.01
MFCD00003523
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
8929
[Na+].[C-]#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
143-33-9
CNNa
49.01
MFCD00003523
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
8929
[Na+].[C-]#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium cyanide
Namenshinweis 95+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Flocken und Brocken
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 95+%
Strukturformel NaCN
Beilstein 02, IV, 50
Fieser 04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185
Merck Index 15, 8741
IUPAC-Name sodium iminomethanide
Formelmasse 49
Reinheit (%) ≥95.0%
Güte ACS-Reagenz