Learn More
Sodium Cyanide, ACS Reagent, ≥95.0%, Solstice
Product Code. 15691750 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
15691750 500 g Poly Bottle 500g
15671750 100 g Poly Bottle 100g
15681750 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15691750 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 205222500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
ACS Reagent,≥95.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-33-9
Molecular Formula CNNa
Molecular Weight (g/mol) 49.01
MDL Number MFCD00003523
InChI Key MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC Name sodium;cyanide
SMILES [Na+].[C-]#N
Spezifikation
Boiling Point 1407°C
Melting Point 563°C
Color Colorless
pH 11 to 12 (49g/L at 25°C)
Quantity 500 g
Linear Formula NaCN
UN Number UN1689
Beilstein 3587243
Solubility Information Soluble in water
Formula Weight 49.01g/mol
Percent Purity ≥95.0%
Grade ACS Reagent
Packaging Poly Bottle
Appearance Crystals
Vapor Pressure 1mmHg (817°C)
Density 1.6g/cu.cm; Vapor Density: 1.7 (vs air)
Chemical Name or Material Sodium Cyanide