Learn More
Natriumcyclamat 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3559335
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
139-05-9
C6H12NNaO3S
201.22
MFCD00003827
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
23665706
CHEBI:82431
sodium N-cyclohexylsulfamate
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
139-05-9
C6H12NNaO3S
201.22
MFCD00003827
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
23665706
CHEBI:82431
sodium N-cyclohexylsulfamate
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium cyclamate
Farbe Weiß
pH 5.5 to 7.5 (10% soln.)
Flammpunkt >200°C
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H12NNaO3S
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ether and benzene
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyclamate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /